Learn More
BRD 7389, Tocris Bioscience™
Code produit 30001432
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001432 10 mg 10mg
18094792 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001432 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4037/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ribosomal S6 kinase inhibitor
Ribosomal S6 kinase (RSK) inhibitor (IC50 values are 1.2, 1.5 and 2.4 μM for RSK3, RSK1 and RSK2 respectively). Upregulates insulin expression in terminally differentiated pancreatic α-cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376382-11-5
Formule moléculaire C24H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 366.42
Clé InChI XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenylethyl amino-3h-naphtho 1,2,3-de quinoline-2,7-dione, 1-phenethylamino-3h-naphtho 1,2,3-de quinoline-2,7-dione, 16-2-phenylethyl amino-14-azatetracyclo 7.7.1.0 2 ,?.0 1 3 , 1 ? heptadeca-1 16 ,2 7 ,3,5,9 17 ,10,12-heptaene-8,15-dione, 16-2-phenylethyl amino-14-azatetracyclo 7.7.1.0 2 ,?.0 1 3 , 1 ? heptadeca-1 16 ,2 7 ,3,5,9,11,13 17-heptaene-8,15-dione, 16-2-phenylethyl amino-14-azatetracyclo 7.7.1.0 2 ,?.0 1 3 , 1 ? heptadeca-1 16 ,2,4,6,9 17 ,10,12-heptaene-8,15-dione
CID PubChem 1080352
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCNC2=C3C4=CC=CC=C4C(=O)C5=C3C(=CC=C5)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BRD 7389
Quantité 10 mg
Poids de la formule 366.41
Pourcentage de pureté >97%