CAS RN 3811-25-4
CAS RN 3811-25-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Cloprenaline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.