Learn More
Cloprenaline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322430
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30322430 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322430 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11687500AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clorprenaline
CAS 3811-25-4
Noms d’analytes ou de composants Clorprenaline
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H16 Cl N O
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, Benzyl alcohol, o-chloro-α-[(isopropylamino)methyl]- (6CI,8CI), (±)-Chloroprenaline, 1-o-Chlorophenyl-2-isopropylaminoethanol, Clorprenaline, E 241, Isoprofenamine, Isoprophenamine, o-Chloro-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol, Chlorprenaline
Formule InChI InChI=1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nom IUPAC 1-(2-chlorophényl)-2-(propan-2-ylamino)éthanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 213.7
Quantité 1 mL
Poids de la formule 213.092 g/mol