accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3854-04-4

ICH3NH3CCH3NO

CAS RN 3854-04-4

IUPAC Nor: trimethyl[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-3-yn-1-yl]azanium iodide
Synonymes: trimethyl[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-3-yn-1-yl]azanium iodide
Poids moléculaire (g/mol): 322.19
Formule moléculaire: C11H19IN2O
InChi Key: CHRKORSYUQVKAQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].C[N+](C)(C)CCC#CN1CCCC1=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats