Learn More
Tocris Bioscience™ Oxotremorine M
Description
Muscarinic receptor agonist. Also directly potentiates NMDA-mediated ion currents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxotremorine M |
| CAS | 3854-04-4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C11H19IN2O |
| Poids de la formule | 322.19 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 322.19 |