CAS RN 3863-16-9
CAS RN 3863-16-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
9α-fluoro-17,17-diméthyl-18-norandrostane-4,13-diène-11β-ol-3-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
9α-fluoro-17,17-diméthyl-18-norandrostane-4,13-diène-11β-ol-3-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.