Learn More
9α-fluoro-17,17-diméthyl-18-norandrostane-4,13-diène-11β-ol-3-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9a-Fluoro-17,17-dimethyl-18-nor-androstan-4,13-diene-11b-ol-3-one |
| CAS | 3863-16-9 |
| Formule moléculaire | C20H27FO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 18-Norandrosta-4,13-dien-3-one, 9-fluoro-11-hydroxy-17,17-dimethyl-, (11β)- (9CI, ACI), (11β)-9-Fluoro-11-hydroxy-17,17-dimethyl-18-norandrosta-4,13-dien-3-one (ACI), 18-Norandrosta-4,13-dien-3-one, 9-fluoro-11β-hydroxy-17,17-dimethyl- (8CI), Gona-4,13-dien-3-one, 9-fluoro-11β-hydroxy-10,17,17-trimethyl- (7CI), 9-Fluoro-11β-hydroxy-17,17-dimethyl-18-norandrosta-4,13-dien-3-one, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17,17-dimethyl-18-norandrosta-4,13-dien-3-one, 9α-Fluoro-17,17-dimethyl-18-norandrostane-4,13-dien-11β-ol-3-one, 9α-Fluoro-18-nor-17,17-dimethylandrosta-4,13-dien-11β-ol-3-one, NSC 77025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27FO2/c1-18(2)8-7-14-15-5-4-12-10-13(22)6-9-19(12,3)20(15,21)17(23)11-16(14)18/h10,15,17,23H,4-9,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC2=C1C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@H]2CCC4=CC(=O)CC[C@]34C |
| Nom IUPAC | (8S,9R,10S,11S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,17,17-trimetil-2,6,7,8,11,12,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 318.4 |
| Poids de la formule | 318.4256 |