accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 393-55-5

HOONF

CAS RN 393-55-5

IUPAC Nor: 2-fluoropyridine-3-carboxylic acid
Synonymes: 2-fluoropyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 141.1
Formule moléculaire: C6H4FNO2
InChi Key: LLLVHTWJGWNRBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CN=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)