Learn More
2-Acide fluoronicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11338746
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338746 250 mg 250mg
11318746 1 g 1g
11328746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19442.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-55-5
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.101
Numéro MDL MFCD00040744
Clé InChI LLLVHTWJGWNRBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoronicotinic acid, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-nicotinic acid, 2-fluoro-3-carboxypyridine, 2-fluoronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid 2-fluoronicotinic acid, fluoronicotinic acid, pubchem1120, 2-fluoro nicotinic acid
CID PubChem 96089
Nom IUPAC acide 2-fluoropyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoronicotinic acid
Point de fusion ∽170°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 3612
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 97%