CAS RN 41740-15-2
CAS RN 41740-15-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
1,3-Diethyl-6-aminouracil, TRC
CAS: 41740-15-2 Formule moléculaire: C8 H13 N3 O2 Poids moléculaire (g/mol): 183.21 Nom IUPAC: 6-amino-1,3-diethylpyrimidine-2,4-dione SMILES: CCN1C(=CC(=O)N(CC)C1=O)N