Learn More
1,3-Diethyl-6-aminouracil, TRC
Code produit 30377911
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377911 250 mg
30369084 1 g
30373867 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD443675250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41740-15-2
Formule moléculaire C8 H13 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Nom IUPAC 6-amino-1,3-diethylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CCN1C(=CC(=O)N(CC)C1=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diethyl-6-aminouracil
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H13N3O2/c1-3-10-6(9)5-7(12)11(4-2)8(10)13/h5H,3-4,9H2,1-2H3
Poids de la formule 183.1008