accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 43083-12-1

CH3OH3COH3COH3C

CAS RN 43083-12-1

IUPAC Nor: 1,1,1-trimethoxybutane
Synonymes: 1,1,1-trimethoxybutane
Poids moléculaire (g/mol): 148.2
Formule moléculaire: C7H16O3
InChi Key: JAFMOTJMRSZOJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC(OC)(OC)OC
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats