Learn More
1,1,1-Triméthoxybutane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trimethoxybutane |
| CAS | 43083-12-1 |
| Formule moléculaire | C7H16O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Trimethyl Ester Orthobutyric Acid, 1,1,1-Trimethoxybutane, Methyl Orthobutyrate, Trimethyl Orthobutanoate, Trimethyl Orthobutyrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(OC)(OC)OC |
| Nom IUPAC | 1,1,1-triméthoxybutane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Poids de la formule | 148.1099 |