CAS RN 446255-30-7
CAS RN 446255-30-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether, TRC
CAS: 446255-30-7 Formule moléculaire: C12 H3 Br7 O Poids moléculaire (g/mol): 722.48 Synonyme: Benzene, 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)-,1,2,3,5-Tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene,2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether,BDE 191,PBDE 191, PBDE No. 191 Nom IUPAC: 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene SMILES: Brc1cc(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)cc(Br)c1Br