Learn More
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether, TRC
Code produit 30136959
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136959 250 mg 250mg
30041064 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136959 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH281070250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446255-30-7
Formule moléculaire C12 H3 Br7 O
Poids moléculaire (g/mol) 722.48
Synonyme Benzene, 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether, BDE 191, PBDE 191, PBDE No. 191
Nom IUPAC 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene
SMILES Brc1cc(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)cc(Br)c1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau PBDE 191 (2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H3Br7O/c13-5-1-4(2-6(14)9(5)17)20-12-8(16)3-7(15)10(18)11(12)19/h1-3H
Poids de la formule 715.4468