CAS RN 450368-34-0
CAS RN 450368-34-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Acide 1-méthyl-3-oxo-1,2,3,4-tétrahydroquinoxaline-6-carboxylique (85 %), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Acide 1-méthyl-3-oxo-1,2,3,4-tétrahydroquinoxaline-6-carboxylique (85 %), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Acide 1-méthyl-3-oxo-1,2,3,4-tétrahydroquinoxaline-6-carboxylique (85 %), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.