Learn More
Acide 1-méthyl-3-oxo-1,2,3,4-tétrahydroquinoxaline-6-carboxylique (85 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 450368-34-0 |
| Formule moléculaire | C10H10N2O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-12-5-9(13)11-7-4-6(10(14)15)2-3-8(7)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,13)(H,14,15) |
| SMILES | CN1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 1-méthyl-3-oxo-2,4-dihydroquinoxaline-6-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.19 |
| Poids de la formule | 206.0691 |