accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 478149-53-0

NNHONOHCl

CAS RN 478149-53-0

IUPAC Nor: N-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide hydrochloride
Synonymes: N-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 307.78
Formule moléculaire: C15H18ClN3O2
InChi Key: YMTPSZUBRSEWNY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.O=C(NC1CN2CCC1CC2)C1=NC=C2OC=CC2=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats