Learn More
Tocris Bioscience™ PHA 543613 hydrochloride
Description
Potent α7 nAChR agonist that displays selectivity over α3β4, α1β1γδ, α4β2 and 5-HT3 receptors. Positively influences sensory gating and memory in in vivo models of schizophrenia. Orally active and brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PHA 543613 hydrochloride |
| CAS | 478149-53-0 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C15H18ClN3O2 |
| Poids de la formule | 307.78 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 307.778 |