CAS RN 493-57-2
CAS RN 493-57-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Thionaphthenquinone, TRC
CAS: 493-57-2 Formule moléculaire: C8 H4 O2 S Poids moléculaire (g/mol): 164.18 Nom IUPAC: 1-benzothiophene-2,3-dione SMILES: O=C1Sc2ccccc2C1=O