Learn More
Thionaphthenquinone, TRC
Code produit 30454854
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30454854 10 g
30450279 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30454854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT36769010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-57-2
Formule moléculaire C8 H4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 164.18
Nom IUPAC 1-benzothiophene-2,3-dione
SMILES O=C1Sc2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thionaphthenquinone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4O2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
Poids de la formule 163.9932