accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4965-33-7

H3CClN

CAS RN 4965-33-7

IUPAC Nor: 7-chloro-2-methylquinoline
Synonymes: 7-chloro-2-methylquinoline
Poids moléculaire (g/mol): 177.63
Formule moléculaire: C10H8ClN
InChi Key: WQZQFYRSYLXBGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2C=CC(Cl)=CC2=N1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats