Learn More
7-Chloroquinaldine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Chloroquinaldine |
| CAS | 4965-33-7 |
| Formule moléculaire | C14 H15 N O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 7-Chloro-2-methylquinoline |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15NO3/c16-10-7-5-9(6-8-10)15-13(17)11-3-1-2-4-12(11)14(15)18/h1-4,9-10,16H,5-8H2 |
| SMILES | OC1CCC(CC1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nom IUPAC | 2-(4-hydroxycyclohexyl)isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.274 |
| Poids de la formule | 245.105 |