CAS RN 50394-27-9
CAS RN 50394-27-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Des-methylformate Eplerenone, TRC
CAS: 50394-27-9 Formule moléculaire: C22H28O4 Poids moléculaire (g/mol): 356.46 Synonyme: 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-gamma-lactone-pr50394-27-9egn-4-ene-21-carboxylic Acid,SC 12590 SMILES: C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6