Learn More
Des-methylformate Eplerenone, TRC
Code produit 30365276
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365276 2.5 mg 2.50mg
30352292 25 mg 25mg
30356282 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2939552.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50394-27-9
Formule moléculaire C22H28O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.46
Synonyme 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-gamma-lactone-pr50394-27-9egn-4-ene-21-carboxylic Acid, SC 12590
SMILES C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6
Spécification
Nom chimique ou matériau Des-methylformate Eplerenone
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-16-15-6-9-21(10-7-18(24)26-21)20(15,2)12-17-22(16,19)25-17/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3
Poids de la formule 356.1988