accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5103-73-1

ClClClClClClClClCl

CAS RN 5103-73-1

IUPAC Nor: 1,3,4,5,7,8,9,10,10-nonachlorotricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene
Synonymes: trans-nonachlor cis-nonachlor
Poids moléculaire (g/mol): 444.2
Formule moléculaire: C10H5Cl9
InChi Key: OCHOKXCPKDPNQU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1C(Cl)C2C(C1Cl)C1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C2(Cl)C1(Cl)Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats