Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| cis-nonachlore | 5103-73-1 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-Nonachlor |
| CAS | 5103-73-1, 67-56-1 |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Formule moléculaire | C10H5Cl9 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | cis-nonachlor, cis-nonachlor solution, cis-nonachlor standard, trans-nonachlor solution, trans-nonachlor standard, cis-nonachlor 10 microg/ml in cyclohexane, cis-nonachlor 100 microg/ml in isooctane, trans-nonachlor 10 microg/ml in cyclohexane, trans-nonachlor 100 microg/ml in cyclohexane, cis-nonachlor solution, 100 mug/ml in hexane, analytical standard |
| Clé InChI | OCHOKXCPKDPNQU-MSFPVELZSA-N |
| SMILES | C12C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- cis-Nonachlor
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire