accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5131-60-2

NH2ClH2N

CAS RN 5131-60-2

IUPAC Nor: 4-chlorobenzene-1,3-diamine
Synonymes: 1,3-benzenediamine, 4-chloro-
Poids moléculaire (g/mol): 142.59
Formule moléculaire: C6H7ClN2
InChi Key: ZWUBBMDHSZDNTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Cl)C(N)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats