Learn More
4-chloro-m-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499150
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499150 25 g 25g
11489150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15430.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5131-60-2 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5131-60-2
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.586
Numéro MDL MFCD00025284
Clé InChI ZWUBBMDHSZDNTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-m-phenylenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-chloro, 4-chloro-1,3-benzenediamine, 4-chloro-1,3-phenylenediamine, 1-chloro-2,4-diaminobenzene, 4-chloro-meta-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 4-chloro, 4-chlorophene-1,3-diamine, 4-chloro-1,3-diaminobenzene, 4-chlorophenylene-1,3-diamine
CID PubChem 21209
ChEBI CHEBI:82421
Nom IUPAC 4-chlorobenzène-1,3-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-m-phenylenediamine
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%