CAS RN 51437-90-2
CAS RN 51437-90-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Octylphenol Diethoxylate, TRC
CAS: 51437-90-2 Formule moléculaire: C18 H30 O3 Poids moléculaire (g/mol): 294.43 Synonyme: 2-[2-(4-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol,2-[2-(p-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol,4-Octylphenol diethoxylate Nom IUPAC: 2-[2-(4-octylphenoxy)ethoxy]ethanol SMILES: CCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1