Learn More
4-Octylphenol Diethoxylate, TRC
Code produit 30138329
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138329 500 mg 500mg
17934775 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO293765500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51437-90-2
Formule moléculaire C18 H30 O3
Poids moléculaire (g/mol) 294.43
Synonyme 2-[2-(4-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(p-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol, 4-Octylphenol diethoxylate
Nom IUPAC 2-[2-(4-octylphenoxy)ethoxy]ethanol
SMILES CCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Octylphenol-di-ethoxylate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)21-16-15-20-14-13-19/h9-12,19H,2-8,13-16H2,1H3
Poids de la formule 294.2195