accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52659-56-0

CH3CH3HOHOCH3OHHO

CAS RN 52659-56-0

IUPAC Nor: 1-[6-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-2,4b,8-trimethyl-2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,8a,9,10-dodecahydrophenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
Synonymes: 1-[6-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-2,4b,8-trimethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3H-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol): 338.49
Formule moléculaire: C20H34O4
InChi Key: NRYNTARIOIRWAB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(CO)CC(O)CC2(C)C3CCC(C)(C=C3CCC12)C(O)CO
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats