Learn More
Kirenol, TRC
Code produit 30406895
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30406895 1 g -
30389818 250 mg -
30403132 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406895 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK5703001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52659-56-0
Formule moléculaire C20 H34 O4
Poids moléculaire (g/mol) 338.48
Synonyme 1,7-Phenanthrenedimethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-3-hydroxy-α7-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-, (α7R,1R,3S,4aS,4bR,7S,10aS)-, 1,7-Phenanthrenedimethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-3-hydroxy-α7-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-, [1R-[1α,3β,4aα,4bβ,7α(R*),10aβ]]-, (α7R,1R,3S,4aS,4bR,7S,10aS)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-3-hydroxy-α7-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-1,7-phenanthrenedimethanol, Kirenol
Nom IUPAC (1R)-1-[(2S,4aR,4bS,6S,8R,8aS)-6-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-2,4b,8-trimethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3H-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
SMILES C[C@@]1(CO)C[C@@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@](C)(C=C3CC[C@H]12)[C@@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Kirenol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H34O4/c1-18(17(24)11-21)7-6-15-13(8-18)4-5-16-19(2,12-22)9-14(23)10-20(15,16)3/h8,14-17,21-24H,4-7,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Poids de la formule 338.2457