accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5350-93-6

NH2ClN

CAS RN 5350-93-6

IUPAC Nor: 6-chloropyridin-3-amine
Synonymes: 6-chloropyridin-3-amine
Poids moléculaire (g/mol): 128.56
Formule moléculaire: C5H5ClN2
InChi Key: QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Cl)N=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)