Learn More
3-Amino-6-chloropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10354692 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10354692 1 g Flacon en verre 1g
10320204 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354692 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 361330010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5350-93-6
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00006243
Clé InChI QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminopyridine, 3-amino-6-chloropyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyridin-3-ylamine, 6-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-5-amino pyridine, 6-chloro-3-pyridinamine, 6-chloropyridin-3-ylamine, 6-chlorpyridin-3-amin
CID PubChem 79305
Nom IUPAC 6-chloropyridin-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-6-chloropyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 84°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Powder, Crystals or Chunks