CAS RN 5383-17-5
CAS RN 5383-17-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
(11β)-21-(acétyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triène-3,20-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(11β)-21-(acétyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triène-3,20-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
(11b)- 21-(acétyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triène-3,20-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.