Learn More
(11b)- 21-(acétyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triène-3,20-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (11beta)- 21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione |
| CAS | 5383-17-5 |
| Formule moléculaire | C23H27ClO6 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 6-Chloro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H27ClO6/c1-12(25)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(24)16-8-13(26)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h4,6,8-9,14-15,18,20,27,29H,5,7,10-11H2,1-3H3/t14?,15?,18-,20?,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CCC2[C@@]1(CC(C3C2C=C(C4=CC(=O)C=C[C@]34C)Cl)O)C)O |
| Nom IUPAC | acetato de 2-((10R,11S,13S,17R)-6-cloro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-decahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-oxoetilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 434.91 |
| Poids de la formule | 434.15 |