CAS RN 5393-19-1
CAS RN 5393-19-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Monooctyl Phthalate, TRC
CAS: 5393-19-1 Formule moléculaire: C16 H22 O4 Poids moléculaire (g/mol): 278.34 Synonyme: Phthalic acid, mono-n-octyl ester Nom IUPAC: 2-octoxycarbonylbenzoic acid SMILES: CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O