Learn More
Monooctyl Phthalate, TRC
Code produit 30011995
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011995 50 mg 50mg
30003568 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM56665050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5393-19-1
Formule moléculaire C16 H22 O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.34
Synonyme Phthalic acid, mono-n-octyl ester
Nom IUPAC 2-octoxycarbonylbenzoic acid
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Monooctyl Phthalate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-2-3-4-5-6-9-12-20-16(19)14-11-8-7-10-13(14)15(17)18/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 278.1518
Pourcentage de pureté >95%