CAS RN 5463-50-3
CAS RN 5463-50-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
4,7-diméthyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
4,7-diméthyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
4,7-diméthyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.