Learn More
4,7-diméthyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,7-dimethyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| CAS | 5463-50-3 |
| Formule moléculaire | C10H8O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O3/c1-5-3-4-6(2)8-7(5)9(11)13-10(8)12/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| Nom IUPAC | 4,7-diméthyl-2-benzofuran-1,3-diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.17 |
| Poids de la formule | 176.0473 |