accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5751-80-4

H3COOS

CAS RN 5751-80-4

IUPAC Nor: ethyl thiophene-3-carboxylate
Synonymes: ethyl thiophene-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 156.2
Formule moléculaire: C7H8O2S
InChi Key: OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CSC=C1
Point d’ébullition 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats