Learn More
Thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470637
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470637 25 g 25g
11450637 1 g 1g
11460637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22468.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5751-80-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Ethyl thiophene-3-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophène éthyl-3-carboxylate est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5751-80-4
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.199
Numéro MDL MFCD02179226
Clé InChI OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-thenoate, ethyl 3-thiophenecarboxylate, ethylthiophene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl thiophene, 3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16116, ksc493o3n
CID PubChem 79824
Nom IUPAC Thiophène éthylique -3 carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl thiophene-3-carboxylate
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Indice de réfraction 1.5225
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté 98%