CAS RN 58610-63-2
CAS RN 58610-63-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
1,2,3,5-Tétrahydro-7-méthyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
1,2,3,5-Tétrahydro-7-méthyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
1,2,3,5-Tétrahydro-7-méthyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.