Learn More
1,2,3,5-Tétrahydro-7-méthyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,5-Tetrahydro-7-methyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile |
| CAS | 58610-63-2 |
| Formule moléculaire | C10H8N2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-4-8-9(13)2-3-12(8)10(14)7(6)5-11/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C#N)C(=O)N2CCC(=O)C2=C1 |
| Nom IUPAC | 7-méthyl-1,5-dioxo-2,3-dihydroindolizine-6-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.18 |
| Poids de la formule | 188.0586 |