accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5980-33-6

NaCH3OOO

CAS RN 5980-33-6

IUPAC Nor: sodium 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-olate
Synonymes: sodium 4-methyl-2-oxochromen-7-olate
Poids moléculaire (g/mol): 198.15
Formule moléculaire: C10H7NaO3
InChi Key: JGMQHDNPUCPRQE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CC1=CC(=O)OC2=CC([O-])=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats