Learn More
4-Methylumbelliferone Sodium Salt, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylumbelliferone Sodium Salt |
| CAS | 5980-33-6 |
| Formule moléculaire | C10H7NaO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Sodium, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin Sodium Salt, Mendiaxon Sodium Salt, Sodium 4-Methylumbelliferone, 4-Methylumbelliferone Sodium, [(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-sodium, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Sodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O3.Na/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9;/h2-5,11H,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc([O-])ccc12 |
| Nom IUPAC | sodium;4-methyl-2-oxochromen-7-olate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.15 |
| Poids de la formule | 198.0293 |