CAS RN 6402-36-4
CAS RN 6402-36-4
IUPAC Nor:
(2E)-dodec-2-enedioic acid
Synonymes:
traumatic acid dodec-2-enedioic acid traumatate trans-traumatate dodec-2c-enedioic acid dodec-2t-enedioate dodec-2c-enedioate dodec-2t-enedioic acid
Poids moléculaire (g/mol):
228.29
Formule moléculaire:
C12H20O4
InChi Key:
MAZWDMBCPDUFDJ-VQHVLOKHSA-N
SMILES:
OC(=O)CCCCCCCC\C=C\C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Traumatic Acid, TRC
CAS: 6402-36-4 Formule moléculaire: C12H20O4 Poids moléculaire (g/mol): 228.28 Synonyme: (E)-2-Dodecenedioic Acid,trans-2-Dodecenedioic Acid,trans-Traumatic Acid Nom IUPAC: (E)-dodec-2-enedioic acid SMILES: OC(=O)CCCCCCCC\C=C\C(=O)O