Learn More
Traumatic Acid, TRC
Code produit 30455902
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
10 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455902 100 mg -
30452256 500 mg 500mg
30450737 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT715500100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6402-36-4
Formule moléculaire C12H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.28
Synonyme (E)-2-Dodecenedioic Acid, trans-2-Dodecenedioic Acid, trans-Traumatic Acid
Nom IUPAC (E)-dodec-2-enedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCCC\C=C\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Traumatic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H20O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h7,9H,1-6,8,10H2,(H,13,14)(H,15,16)/b9-7+
Poids de la formule 228.1362