accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6628-77-9

H3CONH2N

CAS RN 6628-77-9

IUPAC Nor: 6-methoxypyridin-3-amine
Synonymes: 5-amino-2-methoxypyridine
Poids moléculaire (g/mol): 124.14
Formule moléculaire: C6H8N2O
InChi Key: UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(N)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
Qualité 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)